Anti-IgG F(c) Goat Polyclonal Antibody (Peroxidase)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
612-1303
ROCK612-1303EA 384 EUR InStock
ROCK612-1303
Anti-IgG F(c) Goat Polyclonal Antibody (Peroxidase)
Anticorps
Secondary Goat Anti-IgG F(c) Reacts with Rat
Recommended Dilutions: ELISA: 1:130,000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Do not add Sodium Azide!
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: F(c)
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité