Anti-IgM µ Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 680)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
612-144-007
ROCK612-144-007EA 213 EUR InStock
ROCK612-144-007
Anti-IgM µ Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 680)
Anticorps
The emission spectra for this DyLight® conjugate match the principle output wavelengths of most common fluorescence instrumentation.
Recommended Dilutions: FLISA: >1:20000; Immunofluorescence: >1:5000; Western Blot: >1:10000;
Restore with deionized water (or equivalent); 100 µl
Type: Secondary
Antigen: IgM µ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 680
Epitope: µ-chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité