Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-YWHAB Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
612-401-D01
ROCK612-401-D01EA 976 EUR InStock
ROCK612-401-D01
Anti-YWHAB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
14-3-3 antibody is suitable for use in Western Blotting. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band of approximately 29 kDa in size corresponding to 14-3-3 Protein in the appropriate cell lysate or extract.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000

Type: Primary
Antigen: YWHAB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité