Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPP1R1B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
612-401-D24
ROCK612-401-D24EA 976 EUR InStock
ROCK612-401-D24
Anti-PPP1R1B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-DARPP-32 (Rabbit) Antibody is suitable for use in ELISA, Western Blotting and IHC. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band of approximately 32 kDa in size corresponding to DARPP 32 Protein in the appropriate cell lysate.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000; Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:250

Type: Primary
Antigen: PPP1R1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité