Anti-GABRB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
612-401-D50
ROCK612-401-D50EA 976 EUR InStock
ROCK612-401-D50
Anti-GABRB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-GABA(A) Receptor beta 2 (Rabbit) antibody is suitable for use in Western Blotting. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band of approximately 55 kDa in size corresponding to the beta 2 subunit of the GABA(A).
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: GABRB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité