Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
612-401-E05
ROCK612-401-E05EA 976 EUR InStock
ROCK612-401-E05
Anti-PAK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-PAK 1/2/3 pT402 Antibody is suitable for use in Western Blotting. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band of approximately 68-70 kDa in size corresponding to PAK Proteins phosphorylated at Thr402.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000;

Type: Primary
Antigen: PAK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité