Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAB3A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
612-401-E20
ROCK612-401-E20EA 976 EUR InStock
ROCK612-401-E20
Anti-RAB3A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Rab 3 (Rabbit) antibody is suitable for use in Western Blots. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band of approximately 27 kDa in size corresponding to Rab3 Protein in the appropriate cell lysate.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000;

Type: Primary
Antigen: RAB3A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité