Anti-SYN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
612-401-E33
ROCK612-401-E33EA 976 EUR InStock
ROCK612-401-E33
Anti-SYN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Synapsin I pS62/pS67 (Rabbit) antibody is suitable for use in Western Blotting. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band of approximately 78 kDa in size corresponding to synapsin I doublet phosphorylated at Ser62/67.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: SYN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité