Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CFAP206 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
612-401-E42
ROCK612-401-E42EA 976 EUR InStock
ROCK612-401-E42
Anti-CFAP206 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Tau pS416 (Rabbit) antibody is suitable for use in Western Blotting. Expect bands or approximately 59, 65, 68 kDa in size corresponding to tau Proteins phosphorylated at Ser416 in the appropriate cell lysate or extract.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000

Type: Primary
Antigen: CFAP206
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité