Anti-TPH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
612-401-E48
ROCK612-401-E48EA 976 EUR InStock
ROCK612-401-E48
Anti-TPH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Trytophan Hydroxylase pS19 (Rabbit) antibody is suitable for use in Western Blotting. Expect a band of approximately 55 kDa in size corresponding to tryptophan hydroxylase Protein phosphorylated at Ser 19 in the appropriate cell lysate or extract.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: TPH2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité