Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG (H+L) Sheep Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
612-6602
ROCK612-6602EA 265 EUR InStock
ROCK612-6602
Anti-IgG (H+L) Sheep Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
This product has been assayed against 1.0 µg of Rat IgG in a standard capture ELISA using Peroxidase Conjugated Streptavidin and ABTS (2,2’-azino-bis-(3-ethylbenthiazoline-6-sulfonic acid)) as a substrate for 30 minutes at room temperature.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité