Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG gamma Goat Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
617-106-012
ROCK617-106-012EA 400 EUR InStock
ROCK617-106-012
Anti-IgG gamma Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Anti-Monkey IgG (gamma chain) biotin conjugated is suitable for use in immunoelectrophoresis, western-blot, competitive western-blot, ELISA and competitive ELISA assays.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:50000; Western Blot: 1:2000 - 1:5000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:2500;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml

Type: Secondary
Antigen: IgG γ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: γ chain
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité