Anti-IgA Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
618-101-006
ROCK618-101-006EA 290 EUR InStock
ROCK618-101-006
Anti-IgA Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Ferret
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1 mg 1 mg ROCK618-101-006
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité