Anti-IgM µ Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
618-101-007
ROCK618-101-007EA 287 EUR InStock
ROCK618-101-007
Anti-IgM µ Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Ferret
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité