Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgM µ Goat Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
618-106-007
ROCK618-106-007EA 341 EUR InStock
ROCK618-106-007
Anti-IgM µ Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Secondary Goat Anti-IgM (mu chain) Reacts with Ferret

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml

Type: Secondary
Antigen: IgM µ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: µ-chain
Host: Goat
Isotype: IgM
Reactivity: Ferret

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité