Anti-IgA/IgG/IgM Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
618-106-130
ROCK618-106-130EA 341 EUR InStock
ROCK618-106-130
Anti-IgA/IgG/IgM Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Secondary Goat Anti-IgG IgA IgM Reacts with Ferret
Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgA/IgG/IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Ferret
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité