Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
618-109-012
ROCK618-109-012EA 319 EUR InStock
ROCK618-109-012
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Anticorps
Secondary Goat Anti-IgG (gamma chain) Reacts with Ferret
Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG γ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Texas Red®
Epitope: γ chain
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Ferret
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité