Anti-FITC Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
700-101-096
ROCK700-101-096EA 774 EUR InStock
ROCK700-101-096
Anti-FITC Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Suitable for immunomicroscopy and flow cytometry or FACS analysis as well as other antibody based fluorescent assays requiring lot-to-lot consistency.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000 - 1:8000; Western Blot: 1:200 - 1:1000;
Type: Tag
Antigen: FITC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: F(ab')2
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité