Anti-Biotin Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
700-101-098
ROCK700-101-098EA 774 EUR InStock
ROCK700-101-098
Anti-Biotin Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
This product has been assayed against 1.0 µg of Biotinylated BSA in a standard sandwich ELISA using Peroxidase conjugated Affinity Purified anti-Goat IgG (H&L) (Rabbit) and ABTS (2,2’-azino-bis-(3-ethylbenthiazoline-6-sulfonic acid))
Recommended Dilutions: ELISA: 1:1000-1:5000; Western Blot: 1:1000-1:5000; Immunochemistry: 1:500-1:1000
Type: Tag
Antigen: Biotin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité