Anti-Biotin Goat Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
700-109-098
ROCK700-109-098EA 1030 EUR InStock
ROCK700-109-098
Anti-Biotin Goat Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Anticorps
Suitable for immunomicroscopy and flow cytometry or FACS analysis as well as other antibody based fluorescent assays requiring lot-to-lot consistency.
Recommended Dilutions:
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Tag
Antigen: Biotin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Texas Red®
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité