Anti-Biotin Goat Polyclonal Antibody (Cy3.5®)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
700-112-098
ROCK700-112-098EA 1030 EUR InStock
ROCK700-112-098
Anti-Biotin Goat Polyclonal Antibody (Cy3.5®)
Anticorps
Suitable for immunomicroscopy and flow cytometry or FACS analysis as well as other antibody based fluorescent assays requiring lot-to-lot consistency.
Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:100-1:1000; Flow Cytometry: 1:200-1:1400; Flow Cytometry: 1:200-1:1400
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Tag
Antigen: Biotin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3.5®
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité