Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin))

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
704-408-002
ROCK704-408-002EA 453 EUR InStock
ROCK704-408-002
Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin))
Anticorps
Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:100 - 1:250; Flow Cytometry: 1:100 - 1:250
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Do not freeze! Light sensitive!

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité