Anti-lambda light chain Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
709-1111
ROCK709-1111EA 436 EUR InStock
ROCK709-1111
Anti-lambda light chain Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Suitable for highly specific immunological methods requiring extremely low background levels, absence of F(c) mediated binding, lot-to-lot consistency, high titer and specificity.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:6000; Western Blot: 1:1000 - 1:5000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Type: Secondary
Antigen: IgL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Light Chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité