Anti-IgG F(ab')2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
709-1118
ROCK709-1118EA 341 EUR InStock
ROCK709-1118
Anti-IgG F(ab')2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Antibody Anti-Human IgG F(ab')2 is suitable for immunoblotting (western or dot blot), ELISA, and immunochemistry as well as other peroxidase-antibody based enzymatic assays requiring lot-to-lot consistency.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:25000; Western Blot: 1:1000 - 1:5000; Immunochemistry: 1:500 - 1:2500;
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: F(ab')2
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité