Anti-lambda light chain Goat Polyclonal Antibody (Peroxidase)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
709-1311
ROCK709-1311EA 526 EUR InStock
ROCK709-1311
Anti-lambda light chain Goat Polyclonal Antibody (Peroxidase)
Anticorps
Secondary Goat Anti-λ lambda chain Reacts with Human
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:50000; Western Blot: 1:1000 - 1:5000; Immunochemistry: 1:500 - 1:2500;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Do not add Sodium Azide!
Type: Secondary
Antigen: IgL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: Light Chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité