Anti-kappa light chain Goat Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
709-1910
ROCK709-1910EA 464 EUR InStock
ROCK709-1910
Anti-kappa light chain Goat Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Anticorps
Secondary Goat Anti-κ kappa chain Reacts with Human
Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: Igκ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Texas Red®
Epitope: Light Chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité