Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (Cy2®)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
710-111-032
ROCK710-111-032EA 504 EUR InStock
ROCK710-111-032
Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (Cy2®)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy2®
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité