Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgM µ Goat Polyclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin))

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
710-1307
ROCK710-1307EA 384 EUR InStock
ROCK710-1307
Anti-IgM µ Goat Polyclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin))
Anticorps
F(ab')2 Anti-Mouse IgM mu heavy chain is suitable for use in immunoelectrophoresis, western-blot, competitive western-blot, ELISA and competitive ELISA assays. Specific conditions for reactivity and signal detection should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:100000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:500 - 1:2500;
Restore with deionized water (or equivalent); 500 µl
Do not add Sodium Azide!

Type: Secondary
Antigen: IgM µ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: µ-chain
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité