Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
710-708-124
ROCK710-708-124EA 675 EUR InStock
ROCK710-708-124
Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Suitable for immunomicroscopy and flow cytometry or FACS analysis as well as other antibody based fluorescent assays requiring extremely low background levels, absence of F(c) mediated binding, lot-to-lot consistency, high titer and specificity.

Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:100 - 1:250; Flow Cytometry: 1:100 - 1:250
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Do not freeze! Light sensitive!

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Donkey
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité