Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
710-709-124
ROCK710-709-124EA 634 EUR InStock
ROCK710-709-124
Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Anticorps
Recommended Dilutions:
Restore with deionized water (or equivalent); 500 µl
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Texas Red®
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Donkey
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité