Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG F(ab')2 Goat Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
712-1631
ROCK712-1631EA 447 EUR InStock
ROCK712-1631
Anti-IgG F(ab')2 Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
This product is designed for immunofluorescence microscopy, fluorescence based plate assays (FLISA) and fluorescent western blotting. This product is also suitable for multiplex analysis, including multicolor imaging, utilizing various commercial platforms.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:400,000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:500 - 1:5000;
Restore with deionized water (or equivalent); 500 µl

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: F(ab')2
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité