Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
720-105-440
ROCK720-105-440EA 0 EUR InStock
ROCK720-105-440
Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Anticorps
This product has been assayed against 1.0 µg of Golden Syrian and Armenian Hamster IgG in a standard capture ELISA using pNPP p-nitrophenyl phosphate as a substrate for 30 minutes at room temperature.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000-1:10000; Western Blot: 1:500-1:3000; Immunochemistry: 1:200-1:1000
Do not freeze!
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Armenian, Golden Syrian Hamster
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité