Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
805-7602
ROCK805-7602EA 421 EUR InStock
ROCK805-7602
Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Fab Anti-Goat IgG antibody is suitable for immunoblotting, ELISA, immunochemistry, immunomicroscopy as well as other antibody based assays using streptavidin or avidin conjugates requiring extremely low background levels, absence of F(c) mediated binding, lot-to-lot consistency, high titer and specificity.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:600,000; Western Blot: 1:5000 - 1:20000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Donkey
Isotype: IgG
Reactivity: Goat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité