Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
810-4102
ROCK810-4102EA 411 EUR InStock
ROCK810-4102
Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Suitable for highly specific immunological methods requiring extremely low background levels, absence of F(c) mediated binding, lot-to-lot consistency, high titer and specificity.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité