Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRIN1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: R1JHL]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
900-301-C85
ROCK900-301-C85EA 976 EUR InStock
ROCK900-301-C85
Anti-GRIN1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: R1JHL]
Anticorps
Anti-NMDA NR1 Subunit (Mouse) antibody is suitable for use in Western Blotting and Immunoprecipitation. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band of approximately 120 kDa in size corresponding to NR1 subunit.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000; Immunoprecipitation: 3µg per 200µg lysate;

Type: Primary
Antigen: GRIN1
Clonality: Monoclonal
Clone: R1JHL
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité