Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERBB2 Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: SP3]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
900-C01-B37
ROCK900-C01-B37EA 781 EUR InStock
ROCK900-C01-B37
Anti-ERBB2 Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: SP3]
Anticorps
erbB2 Antibody monoclonal antibody contains TBS/1% BSA and is suitable for ELISA, immunochemistry and western blotting. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band approximately 185 kDa in size.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000; Western Blot: 1:200-1:500; Immunochemistry: 1:100
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: ERBB2
Clonality: Monoclonal
Clone: SP3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité