ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium), liquide substrat de peroxydase ELISA, prêt-à-l'emploi
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ABTS-100
ROCKABTS-100EA 213 EUR InStock
ROCKABTS-100
ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium), liquide substrat de peroxydase ELISA, prêt-à-l'emploi
ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium)
ABTS ELISA Peroxidase Substrate (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)) is a chromogenic substrate use to visualize reactivity of certain enzymes, particularly in immunosorbent assays. ABTS ELISA Peroxidase Substrate is commonly used with peroxidases, but is amenable to many other enzymes. In the presence of active enzyme, the substrate becomes a soluble green product detectable at 405nm.
  • Ready-to-use substrate
  • Application: ELISA - 1X
This substrate finds use in many immunosorbent assays, particularly ELISA.
Storage Condition
Store container at 4° C prior to opening. Protect from moisture and light. No special shipping conditions or precautions are required.
Formule: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010404
Numéro CAS: 30931-67-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité