Blocking reagents, Blotto
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
B501-0500
ROCKB501-0500EA 186 EUR InStock
ROCKB501-0500
Blocking reagents, Blotto
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons bloquants
Contains immunoanalytical grade non-fat dry milk. Blocks non specific binding of proteins in various immunological assays. Ideal for use in western blotting and ELISA methods.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité