Diluent buffer, 10X concentrate, for dab membrane substrate
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
DAB-B50
ROCKDAB-B50EA 179 EUR InStock
ROCKDAB-B50
Diluent buffer, 10X concentrate, for dab membrane substrate
Tampons Antibody Purification Buffers
  • Western Blot as 1X
  • Immunohistochemistry as 1X
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité