Fetal bovine serum, heat inactivated, certified, U.S. origin
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
FBS-01-0100
ROCKFBS-01-0100EA 341 EUR InStock
ROCKFBS-01-0100
Fetal bovine serum, heat inactivated, certified, U.S. origin
Sérums
Fatal bovine serum is used in a wide range of cell culture applications.
  • Sterile bacteriophage
  • Store at −20 °C
This bovine serum is certified to originate in the United States as heat inactivated, performance, mycoplasma, virus, bacteriophage and endotoxin tested.
Attention: For in vitro diagnostic use only, not for human or animal therapeutic use.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité