Anti-Cyclin Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
K911
ROCKK911EA 1850 EUR InStock
ROCKK911
Anti-Cyclin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cyclin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité