Potassium acétate 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
MB-042
ROCKMB-042EA 165 EUR InStock
ROCKMB-042
Potassium acétate 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse
Potassium acétate
Formule: CH₃COOK
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012458
Numéro CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité