SSPE Buffer, 20X concentrate, pH 7,4
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
MB-044
ROCKMB-044EA 224 EUR InStock
ROCKMB-044
SSPE Buffer, 20X concentrate, pH 7,4
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons d'hybridation
20X SSPE buffer (3,0 M sodium chloride, 0,2 M sodium hydrogen phosphate, 0,02 M EDTA, pH 7,4) - DEPC treated.
This product was aseptically filtered through a Millipore 0,22 µm filter into clean, pre-sterilised containers. The product was tested on trypticase soy agar for 24 hours, 48 hours and 72 hours and was found to be negative for bacteria.
Attention: This product is for research use only and is not intended for therapeutic or diagnostic applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité