Blocking buffers
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
MB-070
ROCKMB-070EA 302 EUR InStock
ROCKMB-070
Blocking buffers
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons bloquants
A blocking buffer specifically designed for western blotting using fluorochrome conjugated antibodies. Blocking buffer was prepared using ultra pure reagents dissolved in pharmaceutical grade water (WFI) and consists of a proprietary protein formulation in tris buffered saline at pH 7,6 with thimerisol added as an antimicrobial agent.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité