Bovine deoxyribonuclease I (from Pancreas)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
MB-101-0100
ROCKMB-101-0100EA 170 EUR InStock
ROCKMB-101-0100
Bovine deoxyribonuclease I (from Pancreas)
Enzymes
Deoxyribonuclease I is an endonuclease which splits phosphodiester linkages yielding polynucleotides with a free 3'-OH and 5'-phosphate. Activated by bivalent metal ions and inhibited by chelators such as EDTA. Chromatographically purified to be free of ribonuclease and protease activity.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité