Deoxyribonuclease I
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
MB-101-0500
ROCKMB-101-0500EA 366 EUR InStock
ROCKMB-101-0500
Deoxyribonuclease I
Enzymes
Deoxyribonuclease I (usually called DNase I), is an endonuclease coded by the human gene DNASE1. DNase I is a nuclease that cleaves DNA preferentially at phosphodiester linkages adjacent to a pyrimidine nucleotide, yielding 5'-phosphate-terminated polynucleotides with a free hydroxyl group on position 3', on average producing tetranucleotides. It acts on single-stranded DNA, double-stranded DNA, and chromatin.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité