Protease
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
MB-114-0001
ROCKMB-114-0001EA 244 EUR InStock
ROCKMB-114-0001
Protease
Enzymes
Protease S.aureus V8 (endoproteinase-glu-C) specifically cleaves peptide bonds on the COOH-terminal side of either aspartic or glutamic acids. In the presence of ammonium, the enzyme specificity is limited to glutamic sites. It has a molecular weight of 27000 daltons and optimum pH's of 4,0 and 7,8 with hemoglobin as the substrate. Enzyme activity is determined by the casein digestion assay.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité