Chicken blood, sterile
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
R302-0050 R302-0100
ROCKR302-0050EA 287 EUR InStock
ROCKR302-0050 ROCKR302-0100
Chicken blood, sterile
Sang
Chicken whole blood aseptically collected. These cell suspensions are ideal for washed pooled cells preparations, complement titration, adsorption procedures, HA assays and for the preparation of stroma as particulate reagents.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité