Position TrueBlot® magnetic separator, 6
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
TMS-15-50
ROCKTMS-15-50EA 847 EUR InStock
ROCKTMS-15-50
Position TrueBlot® magnetic separator, 6
Perles Billes magnétiques
6x1,5 ml Position magnetic separator
  • Magnetic separation
  • Six 1,5 ml microcentrifuge tubes
A magnetic separation unit designed to accommodate up to six 1,5 ml microcentrifuge tubes in order to separate magnetic particles contained in those tubes. Optimal working volume is up to 1 ml.
Magnetic separator unit can be used to hold, and separate magnetic particles.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
15/50 Tube TrueBlot® magnetic separator 1 ROCKTMS-15-50
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité