Latex gloves, Gentle Skin® grip
Fournisseur: MEDITRADE GMBH
1221G-S
ROES1221G-SEA 16.2 EUR InStock
ROES1221G-S
Latex gloves, Gentle Skin® grip
Gants
These disposable latex gloves are ideal for dental surgery and any other environments where the safe, non-slip handling of instruments and machinery is a top priority.
  • Optimal, secure grip
  • Hypoallergenic: powder-free, very low protein/accelerator content
  • Very easy to pull on
  • Micro-roughened for responsive, outstanding touch sensitivity
  • Highly elastic and tear-proof
Certifications: EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 1,5
Food contact approved
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité